Merck
CLS6509
Corning® Thermowell PCR 96ウェルプレート
96 well plate, Thermowell PCR P plate, polycarbonate, conical bottom, clear, non-sterile, 25/cs
別名:
96ウェルPCR用プレート, 96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, PCRプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.14
製品CLS6509は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear plate
clear polycarbonate plate
conical bottom clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
plate feature: Model P
包装
pack of 1
case of 25
メーカー/製品名
Corning 6509
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
ウェル容積
200 μL
clear
適合性
suitable for (PCR applications)
アプリケーション
agriculture
agriculture
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Thermowell PCR 96ウェルプレート
Corning Thermowell PCR 96ウェルマイクロプレートは、ほとんどの熱サイクラーで使用できるように設計され、高スループット(HT)自動化に最適な剛性を提供します。96ウェルプレートは全数の完全性を検査しており、品質と信頼性を保証しています。また、ロットごとにRNaseおよびDNaseフリーであることを検査して保証しています。これらの96ウェルプレートは壁厚が極めて均一なため、熱がウェル間を素早くかつ一様に移動できるようになります。
  • Thermowell 96ウェルポリカーボネートPCRマイクロプレートは、広く使用されているほとんどの熱サイクラーに適合します。
  • オイルフリー運転を行うには、プレートをシーリングテープまたはシーリングマットと併用し、加熱されたフタを持つ熱サイクラーと組み合わせて使用する必要があります。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)