Merck
CLS5650P100
Corning®再利用可能な容積測定フラスコ、Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL, with GL-18 screw cap
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS5650P100は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
long
perfluoroalkoxy copolymer
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
包装
pack of 1
case of 6
メーカー/製品名
Corning 5650P-100
H × 外径
165 mm × 63 mm
サイズ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)