Merck
CLS4870
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 50 mL
別名:
Pipette tips for Velocity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.13
製品CLS4870は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
U-bottom bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pkg of 200 ea
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Corning 4870
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning® Costar® reagent disposable reservoirs are used to repetitively fill multichannel pipettors. These reserviors are non-pyrogenic and free of DNase/RNase contamination.
アプリケーション
Corning® Costar reagent reservoirs are suitable for use with multi-channel pipettors to transfer samples, buffers, or reagents into enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA) microplates.
特徴および利点
Costar®reagent reservoirs are manufactured from modified polystyrene, are sterile, anddisposable.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
リザーバー capacity 25 mL, individually wrapped, sterile
AXYRESV25SI
リザーバー
プロトコル
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.