製品CLS431220は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
acrylic copolymer housing
cellulose acetate membrane (surfactant-free)
無菌性
sterile
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431220
直径
28 mm
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corningシリンジフィルターは100%完全性がテストされ、非発熱性および細胞非毒性のテスト済みです。ISO 9002標準に基づいて製造されています。さまざまな膜が必要に応じてご利用いただけます。PES:低いタンパク質結合および速い流速用、界面活性剤フリー酢酸セルロース(SFCA):低いタンパク質結合用、PTFE:化学耐性用、再生セルロース(RC):DMSOとの使用には最高の選択です。
このCorning製シリンジフィルターはアクリルコポリマーに覆われており、メス型ルアーロックインレットとオス型ルアースリップアウトレット付きです。
- SFCA-PF(界面活性剤フリー酢酸セルロース、プレフィルター付き)膜は低いタンパク質結合を示し、より大きいろ過能力のために一体型のグラスファイバープレフィルターを備えています。
- 100%の完全性がテストされ、非発熱性および無細胞毒性のテスト済みです。
- ISO 9002標準に基づいて製造されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Qiushi Wei et al.
International journal of molecular medicine, 45(3), 816-824 (2020-01-28)
Icaritin, a metabolite of icariin, is a potent promoter of bone marrow‑derived mesenchymal stem cells (BMSCs) osteogenesis, but the underlying mechanisms remain unclear. To examine the effects of icaritin on osteogenic differentiation, BMSCs were exposed to osteogenic induction medium with