Merck
CLS431218
Corning®シリンジフィルター、滅菌済み
sterile, cellulose membrane (surfactant-free with prefilter), diam. 28 mm, pore size 0.2 μm
別名:
シリンジフィルター, シリンジフィルター(ディスポーザブル), シリンジフィルター(滅菌済み)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
製品CLS431218は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
acrylic copolymer housing
cellulose membrane (surfactant-free with prefilter)
無菌性
sterile
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431218
直径
28 mm
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corningシリンジフィルターは100%完全性がテストされ、非発熱性および細胞非毒性のテスト済みです。ISO 9002標準に基づいて製造されています。さまざまな膜が必要に応じてご利用いただけます。PES:低いタンパク質結合および速い流速用、界面活性剤フリー酢酸セルロース(SFCA):低いタンパク質結合用、PTFE:化学耐性用、再生セルロース(RC):DMSOとの使用には最高の選択です。
このCorning製シリンジフィルターはアクリルコポリマーに覆われており、メス型ルアーロックインレットとオス型ルアースリップアウトレット付きです。
  • SFCA-PF(界面活性剤フリー酢酸セルロース、プレフィルター付き)膜は低いタンパク質結合を示し、より大きいろ過能力のために一体型のグラスファイバープレフィルターを備えています。
  • 100%の完全性がテストされ、非発熱性および無細胞毒性のテスト済みです。
  • ISO 9002標準に基づいて製造されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)