Merck
CLS430917
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ unattached rim seal screw cap, sterile, natural, 500/cs
別名:
マイクロ遠心チューブ, マイクロ遠心チューブ(スクリューキャップ付), 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
詳細
O-ring (no)
無菌性
sterile
特徴
disposable
self-standing conical bottom
包装
pack of 50
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430917
パラメーター
20000 × g max. RCF
キャップ直径
12.7 mm
キャパシティ
2.0 mL
チューブ外径
10.7 mm
natural
フィッティング
cap (screw cap)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 2 mLのポリプロピレン製マイクロ遠心チューブには、確実に気密密封するスクリューキャップがあります。
  • リムシールキャップなし
  • 最大RCF耐力:20,000×g
  • 滅菌
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.