Merck
CLS3935
Corning® マルチウェルプレート、プレートカバーおよびシーリングマット
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, black, sterile, 50/cs
別名:
プレートカバー(ユニバーサル規格), マイクロタイターカバー(ユニバーサル規格), マイクロプレートカバー(ユニバーサル規格), マルチウェルプレートカバー(ユニバーサル規格)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
製品CLS3935は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 25
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3935
サイズ
96 or 384 wells
black
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 蛍光およびその他の光に反応しやすいアッセイに適しています。
  • 96ウェルプレート、96半面積プレート、および384ウェルプレートに適しています。
  • フタは硬質ポリスチレン製です。
  • フタは、すべてのCorning®マイクロプレートにある隅ノッチに対応するようにA1隅に隅ノッチを持っています。
  • フタは、Corning 2 μL 1536ウェルマイクロプレートには適合しません。
  • ガンマ線滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)