GBL204969
Grace Bio-Labs ProPlate MP™マイクロタイタープレート超構造
size 96 wells, black polystyrene, adhesive
別名:
high throughput robotic processing of microarrays, microarray system, microwell plate with permanently affixed well format
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,520
¥10,520
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,520
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
¥10,520
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
black
black polystyrene
round wells
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204969
サイズ
96 wells
色
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特許のProPlate® テクノロジーは、ロボットによるマイクロアレイのハイスループットプロセシングのための技術です。
スーパーストラクチャーが、永続的に添付されたウェルフォーマット--ProPlate MP™取り外し可能のウェルフォーマット--FlexPlate MP™。ProPlate MP™ SBS準拠マイクロタイタープレートの特徴は、SecureSeal™ Plus 粘着性接着システムであり、ボトムレスの 96ウェル(丸穴)、黒色、ポリスチレンマイクロタイタープレートに適用されます。
スーパーストラクチャーが、永続的に添付されたウェルフォーマット--ProPlate MP™取り外し可能のウェルフォーマット--FlexPlate MP™。ProPlate MP™ SBS準拠マイクロタイタープレートの特徴は、SecureSeal™ Plus 粘着性接着システムであり、ボトムレスの 96ウェル(丸穴)、黒色、ポリスチレンマイクロタイタープレートに適用されます。
- 保証付フラットSBSコ準拠マイクロタイタープレートフォーマットは、アッセイのロボットプロセシングを可能にします。
- スーパーストラクチャーと基体の間は隙間な密封されます。
- ガラスまたはプラスチックの基板に対応します。
- 96ウェルフォーマット(丸穴もしくは角穴) または384ウェルフォーマット(角穴)で利用可能です。
法的情報
ProPlate MP is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ