Merck
CLS3922
Corning® 96 well plates, opaque bottom
96 well plate, polystyrene, High Bind, white flat bottom wells, non-sterile, white, 100/cs
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
製品CLS3922は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
flat bottom wells white
polystyrene
white polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
pack of 25
メーカー/製品名
Corning 3922
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 白色のマイクロプレートは発光シグナルを強め、バックグラウンド発光および蛍光は小さくなっています。
  • ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。
  • 高結合性表面には、イオン基や疎水部分を持つ中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子が結合できます。
  • 結合能は約 400~ 500 ng IgG/cm2です。
  • 免疫アッセイに最適
  • フタは付属しないため、別にご注文ください。
  • 全容量は360 μL、お勧めする作業容量は75~200 μLです。
  • 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)