Merck
CLS3841
Corning® 96 Well Poly-D-Lysine Treated Microplate
flat bottom clear, clear polystyrene, bag of 20, sterile, lid
別名:
Poly-D-Lysine 96-Well Plate, Treated 96-Well Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear polystyrene
clear wells
flat bottom clear
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 100
bag of 20
メーカー/製品名
Corning 3841
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
clear
結合型
poly-D-lysine coated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 総容量360 μLの平底タイプ
  • 使用時の推奨容量は75~200 μL
  • ポリ-D-リジンコーティングによる高い細胞接着性
  • 上下の区別があり凝結リング付きのフタによりコンタミネーションを防止
  • 滅菌(無菌法にて組み立て)、発熱性物質不含の試験済み
  • 認識用の英数字コードを各ウェルに印字
  • 1袋につき20枚をバルク包装
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of