製品CLS3781は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
low concentration Synthemax® II
メーカー/製品名
Corning 3781
ビーズサイズ
125-212 μm
重量
10 g
密度
1.026 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
Features:
- USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
- Level (SAL) of 10-6
- Certified nonpyrogenic
These microcarriers are Synthemax II surface treated to enhance cell attachment, maximizing cell yield and viability. Optimized for MSC applications.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Synthemax is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)