Merck
CLS3772
Corning® microcarriers
non-treated
, weight 10 g
別名:
cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122100
NACRES:
NB.13
製品CLS3772は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 3772
重量
10 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
These microcarriers are untreated for attachment of extra sticky cells or for alternate coatings.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)