CLS3752
Corning® Thermowell GOLD PCR 96ウェルプレート
96 well plate, Thermowell PCR GOLD plate, full skirt, polypropylene, conical bottom, clear, non-sterile, 50/cs
別名:
96ウェルPCR用プレート, 96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.17
物質:
clear polypropylene plate
conical bottom clear wells
conical bottom clear wells
サイズ:
96 wells
ウェル容積:
200 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
lid: no
skirt
plate format: 96 well, full skirt
skirt
plate format: 96 well, full skirt
製品CLS3752は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
clear polypropylene plate
conical bottom clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well, full skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3752
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
ウェル容積
200 μL
色
clear
適合性
suitable for (PCR, DNA sequencing and RT-PCR)
アプリケーション
agriculture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Thermowell GOLD PCR 96ウェルプレート
- 高いスカートのある96ウェルのPCRマイクロプレートは、自動化に最適な頑丈な構造を持っています
- 透明な医療グレードのポリプロピレンはRT-PCRに適しています
- PCR、DNAシークエンス、およびRT-PCRに適しています
- 壁厚が均一であるため、ウェル間のばらつきが最小化されるとともに効率的な熱伝達が保証されます。
- ウェルの完全性およびDNaseとRNase不含を全数試験済み
- 非滅菌、フタなし
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)