製品CLS3598は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
詳細
Flat Bottom, Polystyrene, 5 per Bag, with Lid, Sterile
無菌性
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
メーカー/製品名
Corning 3598
サイズ
75-200 μL
96 wells
ウェル直径
6.4 mm
ウェル容積
360 μL
有効容積
0.1-0.2 mL
色
clear
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Flat bottoms with 360 μL total volume
- Recommended working volumes of 75 to 200 μL
- Treated for optimal cell attachment
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)