安全性情報
CLS354688
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin Culture Slide
capacity 8 well
別名:
slides, chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 12 (3 packs )
メーカー/製品名
Corning 354688
キャパシティ
8 well
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CLS354688:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)