Merck
CLS3412
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 6, case of 24
別名:
細胞培養インサート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
product name
Corning® Transwell® ポリカーボネート膜細胞培養インサート, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
物質
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 24
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 3412
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
インサート有効容積
1.5 mL
膜直径
24 mm
サイズ
6 wells
表面積
4.67 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
2.6 mL
translucent
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Transwell®ポリカーボネート膜細胞培養インサート
Transwell細胞培養インサートは、足場依存性と足場非依存性細胞株のいずれの研究にも使いやすい便利な浸透性支持手段です。さまざまな孔径の薄い透過性ポリカーボネート膜(10 mm厚)が用意されています。Transwellは細胞接着に最適化して処理されています。細胞を可視化するには染色する必要があります。PC膜は、ほとんどの有機固定液と染色液に適合します。
  • 厚さ10 μmのポリカーボネート製半透明膜
  • 表面処理による最適な細胞接着性
  • 1箱につき6ウェルプレート4枚入り。6ウェルプレート1枚にインサート6枚を封入
  • 細胞の可視化には染色が必要
  • ガンマ線滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Robert D Chavez et al.
Biotechnology progress, 36(1), e2897-e2897 (2019-08-29)
Reduced transforming growth factor beta (TGF-β) signaling is associated with osteoarthritis (OA). TGF-β is thought to act as a chondroprotective agent and provide anabolic cues to cartilage, thus acting as an OA suppressor in young, healthy cartilage. A potential approach