Merck
CLS33971300
Pyrex® 47mmマイクロフィルターアセンブリー用目盛り付き漏斗
capacity 300 mL
別名:
pouring funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
glass housing
認証
suitable for EPA 1613
特徴
graduation
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Corning
キャパシティ
300 mL
漏斗容量
300 mL
ネック直径
33-41 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.