製品CLS3369は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well Easy-Washl™
well: flat bottom, clear
包装
case of 100
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3369
サイズ
96 wells , 96 well plate
ウェル容積
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
ウェル有効容積
75-200 μL
色
clear plate
適合性
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning 96ウェルプレート、EIA/RIA Easy-Wash
96ウェルEIA/RIAプレートは、in vitroの診断免疫アッセイ用に設計されています。どのEIA/RIAプレートも特別な医療グレードのポリスチレンで製造され、均一な結合、高い光学的明瞭度、および低バックグラウンド吸収を実現しています。さらに、Easy-Wash™ 生成物はCertified Surface Chemistry Programmeの一部であり、タンパク質結合性能がQAリリース規格を満たしていることを保証します。
96ウェルEIA/RIAプレートは、in vitroの診断免疫アッセイ用に設計されています。どのEIA/RIAプレートも特別な医療グレードのポリスチレンで製造され、均一な結合、高い光学的明瞭度、および低バックグラウンド吸収を実現しています。さらに、Easy-Wash™ 生成物はCertified Surface Chemistry Programmeの一部であり、タンパク質結合性能がQAリリース規格を満たしていることを保証します。
- EIA/RIAプレートはロットごとに検査されます。各ロットの認定結果は最寄りのCorning Life Sciencesのオフィスにお問い合わせください。
- イオン基や疎水部を有する中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子が高結合性表面に結合
- 約500 ngのマウスIgG/cm2結合能
- 免疫アッセイにおける洗浄を改善するためのEasy Wash™設計(円形から狭い平底のウェル)
- 免疫アッセイに最適
- 推奨作業容量は75~200 μL
- 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)