Merck
CLS3345
Corning®マイクロプレートシーリングテープ
white Rayon film (with acrylic), sterile, suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
別名:
シーリングフィルム, マイクロプレート用シーリングフィルム, マルチウェルプレート用シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.15
製品CLS3345は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
white Rayon film (with acrylic)
無菌性
sterile
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
Corning 3345
W × L
3.25 in. × 6.00 in.
8.26 cm × 15.24 cm
clear
適合性
suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 滅菌バリアを保ったまま、適度なガス交換が可能です。
  • 細胞/組織培養アプリケーションに適しています。
  • すべての96および384ウェルマイクロプレートとポリプロピレンブロックに適合します
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)