製品CLS3261は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
包装
case of 20
メーカー/製品名
Corning 3261
D× H
60 mm × 15 mm
表面積
21 cm2
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Ultra Low Attachment dishes feature a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment
- Surface minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
- Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
- Actual inside growth surface diameter is 51.4mm
- Height is 15mm
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Have stacking beads to aid in handling
- Supplied with vents to provide consistent gas exchange
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)