Merck
CLS3087
Corning® マルチウェルプレート、プレートカバーおよびシーリングマット
Thermowell GOLD 96 well sealing mat, rubber silicone septa mat, pierceable, non-sterile, 50/cs
別名:
96ウェル用シーリングマット, ゴッムシリコンセプタムシーリングマット, ゴムシリコンシーリングマット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質:
silicone
物質
silicone
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3087
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 貫通可能な独自の表面であるため、反応物へのアクセスが容易です。
  • すべてのThermowell GOLD 96ウェルPCRマイクロプレートに適合します。
  • 完全にオートクレーブおよび再利用可能であるため、他のシーリング方法より費用効率が高い代替方法です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)