Merck
AP132C
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ウサギIgG抗体、Cy3コンジュゲート
Chemicon®, from goat
別名:
Anti-rabbit IgG, Cy3-conjugated antibody, Goat IgG antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ウサギIgG
フルオロフォア/タンパク質:
A552/A280 = 2.64
波長:
吸収ピーク = 550 nm、発光ピーク = 570 nm。
アプリケーション
このヤギ抗ウサギIgG抗体、Cy3コンジュゲートは、ウサギIgGの検出に関して、IFでの使用が検証されています。
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:100~1:800
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 M Sodium Phosphate(pH 7.6)、0.25 M NaCl、15 mg/mL BSA、0.1% sodium azide含有。
再溶解:
滅菌蒸留水2 mLで溶解させます。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP132C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baobiao Zhuo et al.
Oncology reports, 30(6), 2749-2754 (2013-10-03)
Neuroblastomas are common pediatric solid tumors with a variable clinical course; approximately 50% of patients present with metastatic disease at diagnosis. The development of metastatic lesions often causes a fatal outcome. Therefore, the prevention of metastases during the early stage
Mario Gössl et al.
Basic research in cardiology, 104(6), 695-706 (2009-05-22)
Vasa vasorum (VV) neovascularization is a key feature of early atherosclerosis and adds substantial endothelial exchange-surface to the coronary vessel wall. Thus, it is conceivable that VV neovascularization favors the entry of pro-inflammatory and pro-atherosclerotic blood components into the coronary
Eugenia Kress et al.
Cell communication and signaling : CCS, 15(1), 32-32 (2017-09-17)
Antimicrobial peptides are important components of the host defence with a broad range of functions including direct antimicrobial activity and modulation of inflammation. Lack of cathelin-related antimicrobial peptide (CRAMP) was associated with higher mortality and bacterial burden and impaired neutrophil
Seda Kilinc et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 5(4), 318-330 (2014-12-09)
Mouse olfaction depends on specialized olfactory sensory neurons (OSNs) that each express only one olfactory receptor protein from among a family of >1000 olfactory receptor (OR) genes encoded in the genome. To investigate epigenetic mechanisms underlying monogenic OR expression, we
Dietary choline reverses some, but not all, effects of folate deficiency on neurogenesis and apoptosis in fetal mouse brain.
Craciunescu, CN; Johnson, AR; Zeisel, SH
The Journal of Nutrition null