Merck
CLS3081250CO
Pyrex® ラージノブトップデシケーター
replacement cover for 10.5L large knob top desiccator, 1/cs
別名:
desiccator covers, desiccator lids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
製品CLS3081250COは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3081-250CO
適合性
suitable for (general analytical work)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pyrex大型ノブトップデシケーターは一般分析用に設計されています。ノブが大きく頑丈なため、カバーの取り扱いが簡単です。警告:真空用途に使用してはなりません。加熱したり圧力をかけたりしてはなりません。
Note: This is the desiccator cover replacement for the Pyrex desiccator CLS3181250.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)