Merck
BR65043
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 355 mm, with knob lid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥71,960
¥71,960
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥71,960
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
¥71,960
Check Cart for Availability
特徴
with knob lid
メーカー/製品名
BRAND 65043
公称直径 × 外径 × H
250 mm × 320 mm × 355 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2