Merck
CLS3011
Corning® cell scrapers
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
別名:
cell lifter, cell scraper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
NACRES:
NB.13
製品CLS3011は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
sterile
包装
case of 100
メーカー/製品名
Corning 3011
ブレード L
3.0 cm
ハンドル長
39 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Useful for the mechanical harvesting of cells
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Designed for use in 25 and 75 cm² flasks
  • Individually wrapped
  • Sterilized by γ-radiation and certified nonpyrogenic
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)