Merck
CLS13953X
Pyrex® round media storage bottles and reusable screw caps
capacity 3500 mL, case of 1 ea
別名:
bottle, media bottle, pyrex bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
製品CLS13953Xは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
無菌性
non-sterile
特徴
cap
graduations
reusable
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 1395-3X
利用可能性
not available in EU
ボトルネック直径
30 mm
キャパシティ
3500 mL
フィッティング
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pyrex製の丈夫な丸型培地貯蔵瓶は、貯蔵、振盪、およびサンプリングに使用できます。これらの培地貯蔵瓶には、漏れない注ぎリングが付いた、オートクレーブ可能なオレンジ色のライナーなし一体型PPプラグシールキャップが付属しています。乾燥加熱滅菌(180°C)用に、オプションの赤いPBTPキャップと赤いETFE注ぎリングを別途ご用意しています。Pyrex製の丸型培地貯蔵瓶はホウケイ酸ガラスでできており、消えない白いエナメルの目盛りと書き込みスペースがあります。
注意:2 Lより大きな瓶は、瓶トップろ過ユニットや真空/加圧を伴うその他の用途には使用しないでください。瓶が破損することがあります。オートクレーブ直後はキャップを閉めないでください。冷却されて真空になり、破損することがあります。
これらの瓶には様々なオプションのキャップをご用意しています。
  • 0.22 μmPTFE疎水性膜付きベント膜キャップ
  • 乾燥加熱滅菌(180°C)用の赤いPBT(ポリブチレンテレフタラート)穴なしキャップとETFE注ぎリング
  • シリンジサンプリングまたは試薬導入用シリコンセプター付きPBTキャップ。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)