Merck
Z680516
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
capacity 1,000 mL
別名:
1129820
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥54,200
¥54,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥54,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥54,200
Check Cart for Availability
物質
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
joint threadedGL 45
特徴
with cap
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1129820
パラメーター
1.5 bar max. pressure
キャパシティ
1,000 mL
直径× H
101 mm × 225 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete system comprising: Duran® pressure plus laboratory bottle with 4-port screw cap; four screw connections and silicone seals.
Connection of different hose diameters (1.6 and 3.2 mm) as well as sterile pressure equalization sets (membrane filter 0.2 μm) is possible.
特徴および利点
  • Accepts two different rigid or semi-rigid tubing diameters (1.6 or 3.2 mm)
  • Unused ports can be sealed with silicone blanking seals
  • Optional sterile pressure equalisation sets (0.2 µm syringe disc filter)
  • Complete system comprising: DURAN® pressure plus+ laboratory bottle with 4-port GL 45 screw cap (PP), four screw connections (black, M8 thread), and 12x silicone seals (4x 1.6 mm, 4x 3.2 mm and 4x blanks)
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)