スキップする
CELLMM2
FLAG® M Purification Kit
For Mammalian expression systems.
別名:
抗ddddk, 抗dykddddk
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
出荷予測2026年8月31日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥163,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
¥163,000
出荷予測2026年8月31日詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
technique(s)
protein extraction: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
FLAG精製キットは、迅速かつ効率的な細胞溶解およびタンパク質抽出にCelLytic試薬を、活性FLAG融合タンパク質のアフィニティ精製にANTI-FLAG®M2アフィニティゲルを利用しています。
商品の詳細は、FLAG® アプリケーション ポータルでご覧ください。
Features and Benefits
  • 即使用可能な試薬、カラム、およびFLAG融合タンパク質のアフィニティ-精製に関する詳細なプロトコルが含まれています。
  • ANTI-FLAG M2 Affinity Gel は、前処理およびキャリブレ-ションが不要な、FLAG融合タンパク質の効率的な結合を可能にします。
  • 溶出条件は、酸性条件またはFLAG ペプチドによる競合の2種類からお選び頂けます。
Packaging
1 mlのアフィニティ-精製カラムを3~5回使用するのに十分な量が含まれています。
Other Notes
本キットには、細胞を溶解し、哺乳動物細胞からタンパク質を抽出するための、CelLytic™ Mが含まれています。
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FLAGIPT1E6155F3040
description
For Mammalian expression systems.
description
-
description
-
description
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • CelLytic M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization.
    SDS
  • Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
    SDS
  • ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
    SDS
  • Chromatography columns, general-purpose, volume 10 mL, Overall H 5 in.
    SDS
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the approximate yield of protein (in ug) if you start with a one 10 cm dish?
    1 回答
    1. The actual yield of purified FLAG-tagged protein from a 10 cm dish using the CELLMM2 kit will depend on the expression level of the protein in the cells. The kit’s resin can bind up to 600–1000 µg per 1 mL, but typical yields from mammalian cells are often in the 100–500 µg range per dish. For precise yield, measuring the protein concentration in the lysate before and after purification is recommended.