スキップする
E6155
pPolh-FLAG-2 トランスファーベクター
別名:
ddddk tag, dykddddk tag
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
20 μg
カートの在庫状況を確認する
¥86,400
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106621
¥86,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
昆虫細胞での組み替えバキュロウイルスの作製や、C末端FLAG®融合タンパク質の発現に用いるトランスファーベクターです。
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T6824F3040F2555
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
-
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
E6155-VAR: + E6155-BULK: + E6155-20UG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)