Merck
COR-L26
96020740, human lung, Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
COR-L26, 96020740
由来生物
human lung
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human large cell lung cancer bone marrow aspirate
細胞株の説明
A human large cell lung cancer bone marrow aspirate derived cell line established from a female patient.
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cell densities between 2 x 100,000 cells/ml and 2 x 1000,000 cells/ml. Saturation density 2 x 1000,000; 37°C; 5% CO2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)