Merck
IL-A24
91072517, Reactivity: Anti-Myeloid Cells, bovine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8
反応性
Anti-Myeloid Cells, bovine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against bovine myeloid cells and reacts with bovine monocytes, granulocytes and a proportion of differentiated mononuclear phagocytes.
免疫原
Bovine pulmonary macrophages
アプリケーション
Evaluation of bovine myeloid cell populations
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)