製品名
VH2, from Daboia russelii cardiovascular, 90102539, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
由来生物
Daboia russelii cardiovascular
成長モード
Adherent
核型
2n = 34
形態
Fibroblast-like
受容体
Not specified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
Viper Russells heart
細胞株の説明
Derived from the heart of a normal female Russell′s viper (Daboia russelii). Unlike cell line VSW the cells do not produce C type particles.
培地
EMEM (HBSS) (M5775) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + fetal bovine serum (FBS / FCS) (Heat Inactivated).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2, i.e., seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 28-30°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)