由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 88052045-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052045-1VL
民族性
French
性別
female
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
同族:No
細胞株の説明
この細胞株はエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換したリンパ芽球様細胞株であり、European Collection of Cell Cultures (ECACC)によって継続されているヒト白血球抗原(HLA)型コレクションの一部です。この細胞型のHLA型データは入手可能です。
DNAプロファイル
A: 0216 0301
Cw: 0704 1502
B: 5101
HLA DRA: 0101 0102
HLA DRB1: 1104 1201
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 02012 0402
Cw: 0704 1502
B: 5101
HLA DRA: 0101 0102
HLA DRB1: 1104 1201
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 02012 0402
血清学的プロファイル
HLA A: 2 3
HLA A ief: 2.3 3.2
HLA C: 7
HLA B: 51
HLA B ief: 51
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 5 DB6
HLA DR: 11 12
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
HLA DP: 2 4
HLA A ief: 2.3 3.2
HLA C: 7
HLA B: 51
HLA B ief: 51
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 5 DB6
HLA DR: 11 12
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
HLA DP: 2 4
継代と培養方法
培養液を3x105 ~ 2x106 細胞/mL、5% CO2、 37℃の状態で維持してください。蘇生時には凍結保護物質を除去します。300 x gで5分間遠心分離し、細胞ペレットを新鮮な培地に再懸濁させます。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ