Merck
NIH-3T3D4
85111801, mouse embryo, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
NIH-3T3D4, 85111801
由来生物
mouse embryo
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
Product has lost contact inhibition
細胞株の由来
Mouse Swiss NIH embryo
細胞株の説明
Derived from the NIH-3T3 cell line. No longer exhibit contact inhibition.
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 i.e. seeding at 2x10,000 to 2x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)