由来生物
rhesus monkey kidney
詳細
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
包装
tube of 5 μg 85062804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062804-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 42
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Monkey Rhesus kidney
細胞株の説明
Susceptible to a wide range of viruses including enterovirus, rhinovirus, myxovirus and poxvirus groups.
アプリケーション
培地
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ