Merck
C9274
Sigma-Aldrich
シチジン 5′-三リン酸 二ナトリウム塩
~95%
別名:
CTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3Na2O14P3
CAS番号:
分子量:
527.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI Key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
P2X4 プリンレセプタ-のアゴニストです。
調製ノート
5′-CMPの酵素的リン酸化により調製しています。
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9274-250MG:
C9274-10MG:
C9274-25MG:
C9274-1G:
C9274-VAR:
C9274-100MG:
C9274-25MG-KC:
C9274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xi Liu et al.
Anti-cancer drugs, 25(6), 690-703 (2014-03-29)
Treatment of mammalian cells with chemotherapeutic drugs can result in perturbations of nucleotide pools. Monitoring these perturbations in cultured tumor cells from human sources is useful for assessment of the effect of drug therapy and a better understanding of the