アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to light gray
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1C(N(C(=O)C1)c3c(cc(cc3)OC)OC)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C17H16BrNO3S/c1-21-13-6-7-14(15(9-13)22-2)19-16(20)10-23-17(19)11-4-3-5-12(18)8-11/h3-9,17H,10H2,1-2H3
InChI Key
MVWNPZYLNLATCH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- to treat cultured mammalian cells and study its in vitro and in vivo effects on microtubule assembly[1]
- to induce membrane blebbing in HT1080 fibrosarcoma cells[2]
- to treat KDM3A-null cells and study the relation between actin dynamics and ciliogenesis[3]
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C9124-VAR:
C9124-25MG:
C9124-BULK:
C9124-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)