Merck
C8624
Sigma-Aldrich
COG 133 トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC)
別名:
Ac- LRVRLASHLRKLRKRLL-NH2, Ac-Leu-Arg-Val-Arg-Leu-Ala-Ser-His-Leu- Arg-Lys-Leu-Arg-Lys-Arg-Leu-Leu-NH2, COG133, N-アセチル-L-ロイシル-L-アルギニル-L-バリル-L-アルギニル-L-ロイシル-L-アラニル-L-セリル-L-ヒスチジル-L-ロイシル-L-アルギニル-L-リジル-L-ロイシル-L-アルギニル-L-リジル-L-アルギニル-L-ロイシル-L-ロイシンアミド, apoE(133-149)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥41,400
¥41,400
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥41,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C97H181N37O19 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
2169.71 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥41,400
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
white
溶解性
H2O: >1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)ON
InChI
1S/C97H181N37O20.C2HF3O2/c1-50(2)40-67(119-58(16)136)85(146)125-66(32-25-39-116-97(108)109)83(144)134-75(56(13)14)91(152)126-65(31-24-38-115-96(106)107)82(143)127-68(41-51(3)4)84(145)118-57(15)76(137)133-74(48-135)90(151)131-72(46-59-47-111-49-117-59)89(150)130-70(43-53(7)8)87(148)124-63(29-22-36-113-94(102)103)79(140)121-61(27-18-20-34-99)80(141)128-69(42-52(5)6)86(147)123-62(28-21-35-112-93(100)101)78(139)120-60(26-17-19-33-98)77(138)122-64(30-23-37-114-95(104)105)81(142)129-71(44-54(9)10)88(149)132-73(45-55(11)12)92(153)154-110;3-2(4,5)1(6)7/h47,49-57,60-75,135H,17-46,48,98-99,110H2,1-16H3,(H,111,117)(H,118,145)(H,119,136)(H,120,139)(H,121,140)(H,122,138)(H,123,147)(H,124,148)(H,125,146)(H,126,152)(H,127,143)(H,128,141)(H,129,142)(H,130,150)(H,131,151)(H,132,149)(H,133,137)(H,134,144)(H4,100,101,112)(H4,102,103,113)(H4,104,105,114)(H4,106,107,115)(H4,108,109,116);(H,6,7)/t57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-;/m0./s1
InChI Key
SIAUOBGYBRMVPH-BGJGLIJFSA-N
生物化学的/生理学的作用
COG 1333またはapoE(133-149)は、無傷のapoEタンパク質の機能性抗炎症作用および神経保護作用を模倣するアポリポタンパク質E(APOE)の断片です。この模倣物の神経保護機能は低濃度リポタンパク質受容体関連タンパク質(LRP)またはLDL受容体との結合によるものであり、そのような結合がN-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体を阻害することが示唆されています。
COG 133は、apoEタンパク質断片であり、神経変性を遮断して認知機能を回復します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C8624-VAR:
C8624-1MG:
C8624-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fernando Lopes et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(2), 542-552 (2015-09-01)
Activation of antiinflammatory cholinergic (vagal) pathways can reduce inflammation, and in vitro studies support a pivotal role of α7 nicotinic acetylcholine receptors (α7-nAChR), macrophages, and T cells in these events. The aim of this study was to assess α7-nAChR agonists