表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥53,800 |
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
powder
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(39)37-34(33-43-44(40,41)42)35(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,39)(H2,40,41,42)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI key
ZQQLMECVOXKFJK-NXCSZAMKSA-N
Biochem/physiol Actions
アゴニスト刺激によるスフィンゴミエリン代謝のセカンドメッセンジャ-であると推定されており、 細胞制御や膜貫通のシグナル伝達に関与していると考えられています。
Other Notes
主な成分はステアリン酸およびネルボン酸です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ~95% | assay ≥99% | assay - | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C4832-VAR: + C4832-1MG: + C4832-1MG-PW: + C4832-BULK:
jan