アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.COc1cc(ccc1O)\C=C\C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C16H13ClO3.H2O/c1-20-16-10-11(3-9-15(16)19)2-8-14(18)12-4-6-13(17)7-5-12;/h2-10,19H,1H3;1H2/b8-2+;
InChI Key
PXVQKTVKTBMRIW-VOKCZWNHSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7870-25MG:
C7870-VAR:
C7870-BULK:
C7870-5MG:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.