Merck
O6503
Sigma-Aldrich
L-オルニチン 一塩酸塩
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
別名:
(S)-2,5-ジアミノペンタン酸 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
168.62
Beilstein:
3625847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
microbial
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
包装
pkg of 100 g
pkg of 25 g
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
ammonia and citrulline, essentially free
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES記法
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-オルニチンは、L-アルギニンの機能性代謝産物です。
L-オルニチンは、遺伝コードによらないアミノ酸の1つです。アルギナーゼによるアルギニンの分解中に生成され、尿素回路に関与します。オルニチンは、スペルミン、スペルミジン、プトレシンなど一群のポリアミン生成の出発点にあたります。
アプリケーション
L-オルニチン一塩酸塩は、以下の用途に使用されています:
  • 細胞増殖アッセイ用のダルベッコの(Dulbecco′s)改変イーグル培地(DMEM)の栄養補助剤として
  • 初代ヒト肝細胞(PHH)培養用の標準培地の構成要素として
  • クレアチン合成阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
L-オルニチンは、ポリアミンの前駆体として機能します。ヒヨコの脳の急性満腹感シグナルとして食物摂取を調節する可能性があります。
L-オルニチンは、ポリアミンの生合成を支持する培地栄養補助剤として使用されます。
その他情報
アルギナ-ゼによるアルギニンの分解産物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O6503-25G:
O6503-5G:
2015060:
O6503-100G:
O6503-VAR:
O6503-1KG:
O6503-500G:
O6503-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arginine
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology, 27, 1-32 (2001)
L-Ornithine is a potential acute satiety signal in the brain of neonatal chicks
Tran PV, et al.
Physiology & Behavior, 155, 141-148 (2016)
Z N Canellakis et al.
The Yale journal of biology and medicine, 62(5), 481-491 (1989-09-01)
The polyamines and their derivatives are essential for life in eukaryotic and most prokaryotic cells, but their exact role in preserving cell function is not clear. These polyamines provide endogenous cations and thus participate in regulation of the intracellular pH;
Arginase 2 suppresses renal carcinoma progression via biosynthetic cofactor pyridoxal phosphate depletion and increased polyamine toxicity
Ochocki JD, et al.
Cell Metabolism, 27(6), 1263-1280 (2018)
Slc6a8-Mediated Creatine Uptake and Accumulation Reprogram Macrophage Polarization via Regulating Cytokine Responses
Ji L, et al.
Immunity, 51(2), 272-284 (2019)
資料
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.