¥24,200
カートの在庫状況を確認する
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-クロロ-1-ナフトールはHRPの基質としてはたらき、反応の結果、着色沈殿物をもたらします。ウエスタンブロッティングにおけるタンパク質の比色検出および可視化に広く使用されます。
Application
ウエスタンブロッティングにおける、タンパク質-ペルオキシダーゼ複合体の可視化に適しています。
Biochem/physiol Actions
HRPなどの酵素により、4-クロロ-1-ナフトールがブロット上で肉眼観察が容易な紫色の沈殿物に変換されます。
Other Notes
0.48mM 4-クロロ-1-ナフト-ル, 50mM Tris-HCl, 0.2M NaCl, 17%メタノ-ル。
本製品には、0.48 mM 4-クロロ-1-ナフトール、50 mM Tris-HCl、0.2 M NaCl、17%メタノールが含まれます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form powder or flakes | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.9 °F - closed cup
flash_point_c
73.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C8302-100ML:4548173910345 + C8302PROC: + C8302-100ML-PW: + C8302-VAR: + C8302-PH: + C8302-BULK:
jan