Merck
Z707481
TPP®細胞培養フラスコ
capacity 15 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, with cap, vented, case of 360 ea
別名:
T25 フラスコ, 細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
360 EA
¥102,500
¥102,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
360 EA
¥102,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
¥102,500
Check Cart for Availability
物質
angled neck
polystyrene
polystyrene flask
screw top cap
無菌性
sterile
特徴
with cap vented
包装
pack of 10
case of 360 ea
メーカー/製品名
TPP 90025
キャパシティ
15 mL
外部L × W × H
90 mm × 50 mm × 25 mm
表面積
25 cm2 , growth surface (cm2)
有効容積
3-5 mL
適合性
suitable for (cell culture; tissue culture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TPP組織培養フラスコ
TPPで内部表面を処理することにより、最も多様なマトリックス依存的組織培養に対してフラスコのベースを最適な増殖表面にしています。増殖ゾーン外側の望ましくない組織接着が減少するため、未処理の側面と上部内面では、分離フェーズ時の細胞損失の量が抑えられます。
フラスコの革新的な形状は、フラスコの頚部に挿入された機器をベース表面全体に最適にアクセスできるように設計されています。これは、ピペットやセルスクレーパーでは到達できない「デッド」コーナーがないことを意味します。この優れた到達能力は、大きな頸部開口部と好ましい傾斜角によるものです。頸部が屈曲しているので偶発的な漏出の可能性が減少し、「ドリブル(漏れ)フリー」注入が可能となります。
TPPフィルターキャップは、キャップの空洞に溶接された膜を備えているので、ガスの流れを変えずにガスを自由に交換できます。フラスコの通気を最適にするため、すべての膜は各キャップサイズに比例して寸法を決めています。微小孔疎水性膜(細胞毒性フリー)自体は、ナイロン支持体上の白色アクリル共重合体に基づく2層の膜材料で構成されています。4.5の気流速度(LPM /3.7 cm2/ 13.5 psi)では、濾過フラスコのガス交換特性は標準キャップフラスコのガス交換特性に匹敵します。
TPP組織培養フラスコは高品質です。
細胞培養フラスコの利点:
  • 増殖領域の均一な平面
  • 非常に明瞭な透明性
  • 複数のフラスコを重ねても安定する、スリップフリースタッキング
  • 両側のマーキング領域
  • 充填容量を光学制御するための正確な容量スケール
  • ピペット、組織スクレーパーおよび組織スパチュラの優れたアクセス
  • 識別できるように両側に線付きマーキング領域
  • オーバーフローの高さの増加により、培地が零れる危険性が抑えられます
  • 「VENT」およびフィルタースクリューキャップ
最適に組織を増殖させるために、増殖領域はオプトメカニカルな処理がされています。 これにより、細胞接着と細胞増殖が増強されます。
頸部の幾何学的配置により、TPPピペット、TPPスクレーパーおよびTPPスパチュラを確実にアクセスできます。
TPPで内部表面を処理することにより、最も多様な基質依存的組織培養に対してフラスコのベースを最適な増殖表面にしています。増殖ゾーン外側の望ましくない組織接着が減少するため、未処理の側面と上部内面では、分離フェーズ時の細胞損失の量が抑えられます。フラスコの革新的な形状は、フラスコの頚部に挿入された機器をベース表面全体に最適にアクセスできるように設計されています。これは、ピペットやセルスクレーパーでは到達できない「デッド」コーナーがないことを意味します。
この優れた到達能力は、大きな頸部開口部と好ましい傾斜角によるものです。頸部が屈曲しているので偶発的な漏出の可能性が減少し、「ドリブル(漏れ)フリー」注入が可能となります。
通気性のあるスクリューキャップを最後の位置まで締めると、閉じた組織培養フラスコの液体と気体の透過性がなくなります。キャップを4分の1回転回して緩めるだけで、フラスコは「VENT(通気孔)」の位置になり、フラスコの内側が所定の隙間開口部を介して通気されます。これにより、周囲環境とのガス交換と汚染の可能性が確実に最小限に維持されます。さらに、キャップの特別な平坦なネジ山のプロファイルにより、過剰な締付けが防止されるため、キャップを複数回再使用できます。
TPPフィルターキャップは、キャップの空洞に溶接された膜を備えているので、ガスの流れを変えずにガスを自由に交換できます。フラスコの通気を最適にするため、すべての膜は各キャップサイズに比例して寸法を決めています。微小孔疎水性膜(細胞毒性フリー)自体は、ナイロン支持体上の白色アクリル共重合体に基づく2層の膜材料で構成されています。4.5の気流速度(LPM /3.7 cm2/ 13.5 psi)では、濾過フラスコのガス交換特性は標準キャップフラスコのガス交換特性に匹敵します。
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1