スキップする
C7481
Greiner培養フラスコ、組織培養用処理済み
Lo-Profile T-175 flask, canted neck, surface area 182 cm2, capacity 550 mL
別名:
組織培養フラスコ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 ea
カートの在庫状況を確認する
¥71,200
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
182 cm2
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
canted neck , polystyrene flask (Lo-profile), screw top red high-density polyethylene cap
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 50 (10 bags x 5 flasks)
Feature:
DNase free, RNase free, vented, with cap, Lo-Profile T-175 flask
¥71,200
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
canted neck , polystyrene flask (Lo-profile), screw top red high-density polyethylene cap
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, vented, with cap, Lo-Profile T-175 flask
packaging
case of 50 (10 bags x 5 flasks)
manufacturer/tradename
Greiner 660175
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
550 mL
surface area
182 cm2
working volume
45 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
細胞接着を最大限にするためのTC処理済み
Features and Benefits
  • Greiner培養フラスコは、物理的表面処理により最適な細胞付着が得られます。
  • フラスコは非細胞毒性、非発熱性であり、検出可能なDNase、RNase、およびヒトDNAが含まれません。
  • この特別なデザインにより、セルスクレーパーまたはピペットを用いたサンプルへの最適なアクセスが容易になります。
  • ネック部を傾斜させることにより、汚染に対する保護が強化されています。
  • 安全性が保証されたクリックイン換気ポジション付きの標準的なスクリューキャップによって、フラスコ内のガス交換が可能です。
注:研究用途に限ります。特に記載のない限り、診断用途に使用しないでください。
Legal Information
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C6481C6231C7356
description
Lo-Profile T-175 flask, canted neck, surface area 182 cm2, capacity 550 mL
description
T-25 flask, canted neck, surface area 25 cm2, capacity 50 mL, with filter cap (filter cap not pictured)
description
T-25 flask, canted neck, surface area 25 cm2, capacity 50 mL
description
Lo-Profile T-175 flask, canted neck, surface area 182 cm2, capacity 550 mL, with cap, (standard screw)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
Greiner 660175
manufacturer/tradename
Greiner 690175
manufacturer/tradename
Greiner 690160
manufacturer/tradename
Greiner 660160
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
capacity
550 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
550 mL
material
polystyrene flask (Lo-profile), canted neck , screw top red high-density polyethylene cap
material
polystyrene flask, canted neck , screw top white high-density polyethylene cap
material
screw top red high-density polyethylene cap, canted neck , polystyrene flask
material
screw top red high-density polyethylene cap, canted neck , polystyrene flask
feature
with cap, RNase free, Lo-Profile T-175 flask, DNase free, vented
feature
with filter cap (filter cap not pictured), T-25 flask, vented, DNase free, RNase free
feature
RNase free, DNase free, with cap, T-25 flask
feature
Lo-Profile T-175 flask, (standard screw), with cap
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)