アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
off-white
溶解性
DMSO: 15 mg/mL
SMILES記法
Clc1nccc2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN/c14-13-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-15-13/h1-8H
InChI Key
SHQLTRRYZVBEMR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C6617-BULK:
C6617-VAR:
C6617-5MG:
C6617-25MG:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to chloride channels for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.