スキップする
01673
アクリフラビン
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)
別名:
3 6-ジアミノ-10-メチルアクリジニウムクロリド、3、6-ジアミノアクリジン(プロフラビン)混合物, トリパフラビン(中性), ユーフラビン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥17,900
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥42,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3
CAS番号:
分子量:
259.73
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥17,900
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (AT)
form
powder
composition
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
fluorescence
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;1H
InChI key
PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Application
アクリフラビンは、高分子量のRNA分子の蛍光標識に使用されます。
各種溶媒中の励起波長と蛍光波長
  • メタノール:λex = 424 nm, λem = 518 nm
  • エタノール:λex = 426 nm, λem = 524 nm
  • プロパノール:λex = 430 nm, λem = 512 nm
  • ブタノール:λex = 430 nm, λem = 526 nm
  • ホルムアミド:λex = 434 nm, λem = 524 nm
  • グリセロール:λex = 432 nm, λem = 540 nm
  • 水:λex = 416 nm, λem = 514 nm
エーテル、クロロホルム、脂肪油に不溶性です。定常状態の蛍光分析でpH センサーの役割を果たすドナー分子(ローダミン6Gをアクセプターとして組み合わせた場合)として利用されます。
Other Notes
DNA蛍光色素。細胞DNAとタンパク質の同時蛍光二重染色などに使用されます[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8126A8251SML3350
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
composition
-
composition
Acriflavine HCL content, 10-50% , Proflavine HCL, 25-70%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アクリフラビン
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)