32766
テンボトリオン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-{2-クロロ-4-(メチルスルホニル)-3-[(2,2,2-トリフルオロエトキシ)メチル]ベンゾイル}-1,3-シクロヘキサンジオン, 2-{2-クロロ-4-メシル-3-[(2,2,2-トリフルオロエトキシ)メチル]ベンゾイル}シクロヘキサン-1,3-ジオン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(c(Cl)c1COCC(F)(F)F)C(=O)C2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3
InChI Key
IUQAXCIUEPFPSF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Eyes,Liver,Kidney
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32766-VAR:
32766-BULK:
32766-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック