安全性情報
8.00420
Sigma-Aldrich
3-Aminophenol
for synthesis
別名:
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(NH2)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
209-711-2
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>600 °C
有効性
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
164 °C/15 hPa
mp
122 °C
転移温度
flash point 178 °C
溶解性
26 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2