Merck
C5856
Sigma-Aldrich
カリブドトキシン、リコンビナント Leiurus quinquestriatus hebraeus(サソリ)由来
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C176H280N58O55S7
分子量:
4312.92
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
形状
lyophilized powder
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Gln-Phe-Thr-Asn-Val-Ser-Cys-Thr-Thr-Ser-Lys-Glu-Cys-Trp-Ser-Val-Cys-Gln-Arg-Leu-His-Asn-Thr-Ser-Arg-Gly-Lys-Cys-Met-Asn-Lys-Lys-Cys-Arg-Cys-Tyr-Ser
生物化学的/生理学的作用
この毒素の天然型と同じ活性を示します。
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5856-10UG:
C5856-BULK:
C5856-100UG:
C5856-5UG-PW:
C5856-VAR:
C5856-10UG-PW:
C5856-5UG:
C5856-100UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E E Sugg et al.
The Journal of biological chemistry, 265(31), 18745-18748 (1990-11-05)
Charybdotoxin (ChTX), a potent inhibitor of the high conductance Ca2(+)-activated K+ channel (PK,Ca) is a highly basic peptide isolated from venom of the scorpion Leiurus quinquestriatus hebraeus, whose primary structure has been determined (Gimenez-Gallego, G., Navia, M. A., Reuben, J.