スキップする
C4292
セフォペラゾン ナトリウム塩
870 - 1015 μg/mg anhydrous basis
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥25,200
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥85,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H26N9NaO8S2
CAS番号:
分子量:
667.65
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-751-5
Beilstein/REAXYS Number:
4902135
MDL number:
¥25,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
870-1015 μg/mg (anhydrous basis)
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
InChI
1S/C25H27N9O8S2.Na/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);/q;+1/p-1/t15-,16-,22-;/m1./s1
InChI key
NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
General description
化学構造:β-ラクタム
Application
セフォペラゾンは、細胞壁合成中のペニシリン結合タンパク質(PBP)の薬物-タンパク質結合、発現および阻害の研究に使用されています。
Biochem/physiol Actions
セフォペラゾンは、細菌の細胞壁の構造に影響を与えるムコペプチド合成を阻害することにより、殺菌効果を発揮します。二重の排泄パターンがあり、1つは胆道系経由、もう1つは腎臓経由での排泄です。
Other Notes
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C6048C7912C4520
description
870 - 1015 μg/mg anhydrous basis
description
-
description
potency: 916-964 μg per mg
description
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
assay
870-1015 μg/mg (anhydrous basis)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
C4292-250MG: + C4292-VAR: + C4292-1G: + C4292-5G: + C4292-BULK: + QC4292-BULK: + QC4292-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)